2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303028-5G PC303028-1G
APOSPC303028-5GEA 1740 DKK
APOSPC303028-5G APOSPC303028-1G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃N
Molekylvægt: 209.6 g/mol
Smeltepunkt: 35…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115990
CAS-nummer: 39226-96-5
UN nummer: 3259
ADR: 8 III