2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
PC303027-10G PC303027-5G PC303027-1G PC303027-25G
APOSPC303027-10GEA 2640 DKK
APOSPC303027-10G APOSPC303027-5G APOSPC303027-1G APOSPC303027-25G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Molekylvægt: 205.57
Smeltepunkt: 38…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115989
CAS-nummer: 62584-32-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III