2-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
PC303026-5G PC303026-25G
APOSPC303026-5GEA 164 DKK
APOSPC303026-5G APOSPC303026-25G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin 97%
2-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Molekylvægt: 195.57 g/mol
Smeltepunkt: 25…28 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115988
CAS-nummer: 62476-58-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III