2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC303025-10G PC303025-1G PC303025-5G PC303025-25G
APOSPC303025-10GEA 1760 DKK
APOSPC303025-10G APOSPC303025-1G APOSPC303025-5G APOSPC303025-25G
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12922618
CAS-nummer: 934987-26-5