2,6-Difluor-3-methoxybenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303022-5G PC303022-1G PC303022-25G
APOSPC303022-5GEA 1690 DKK
APOSPC303022-5G APOSPC303022-1G APOSPC303022-25G
2,6-Difluor-3-methoxybenzonitril 98%
2,6-Difluor-3-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115902
CAS-nummer: 886498-35-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III