2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303020-10G PC303020-5G PC303020-1G
APOSPC303020-10GEA 3470 DKK
APOSPC303020-10G APOSPC303020-5G APOSPC303020-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₈H₆Cl₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519352
CAS-nummer: 1092461-13-6
UN nummer: 2735
ADR: 8,III