2,4-Difluor-3-methoxybenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303018-10G PC303018-5G PC303018-1G
APOSPC303018-10GEA 7850 DKK
APOSPC303018-10G APOSPC303018-5G APOSPC303018-1G
2,4-Difluor-3-methoxybenzonitril 98%
2,4-Difluor-3-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Molekylvægt: 169.13 g/mol
Smeltepunkt: 44…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 220353-20-8