2,4-Difluor-3-methoxyanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303017-10G PC303017-5G PC303017-1G
APOSPC303017-10GEA 3550 DKK
APOSPC303017-10G APOSPC303017-5G APOSPC303017-1G
2,4-Difluor-3-methoxyanilin 98%
2,4-Difluor-3-methoxyanilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115929
CAS-nummer: 886499-08-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III