2,3-Difluor-6-methoxybenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303016-10G PC303016-5G PC303016-1G PC303016-25G
APOSPC303016-10GEA 3480 DKK
APOSPC303016-10G APOSPC303016-5G APOSPC303016-1G APOSPC303016-25G
2,3-Difluor-6-methoxybenzonitril 98%
2,3-Difluor-6-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅F₂NO
Molekylvægt: 169.13 g/mol
Smeltepunkt: 79…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116019
CAS-nummer: 221202-34-2
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III