2,3-Difluor-6-methoxyanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-3,4-difluoroanisole, 5,6-Difluoro-o-anisidine
PC303015-5G PC303015-1G
APOSPC303015-5GEA 4970 DKK
APOSPC303015-5G APOSPC303015-1G
2,3-Difluor-6-methoxyanilin 98%
2,3-Difluor-6-methoxyanilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 886501-51-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,II