2,3-Difluor-6-methoxyanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Amino-3,4-difluoroanisole, 5,6-Difluoro-o-anisidine
PC303015-5G
PC303015-1G
APOSPC303015-5GEA
4970
DKK
APOSPC303015-5G
APOSPC303015-1G
2,3-Difluor-6-methoxyanilin 98%
2,3-Difluor-6-methoxyanilin
Formel:
C₇H₇F₂NO Molekylvægt: 159.14 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
886501-51-5 UN nummer: 2810 ADR: 6.1 II |