2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Bromomethyl)-3,4-dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC303014-5G PC303014-10G PC303014-1G PC303014-25G
APOSPC303014-5GEA 1560 DKK
APOSPC303014-5G APOSPC303014-10G APOSPC303014-1G APOSPC303014-25G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrCl₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660275
CAS-nummer: 886501-99-1