2,3,5-Trifluorbenzylamin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303012-5G PC303012-1G
APOSPC303012-5GEA 2230 DKK
APOSPC303012-5G APOSPC303012-1G
2,3,5-Trifluorbenzylamin 97%
2,3,5-Trifluorbenzylamin
Formel: C₇H₆F₃N
Kogepunkt: 73 °C/3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236314
CAS-nummer: 244022-72-8
UN nummer: 2735
ADR: 8,III