6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC303008-10G PC303008-5G PC303008-1G
APOSPC303008-10GEA 1970 DKK
APOSPC303008-10G APOSPC303008-5G APOSPC303008-1G
6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone 98%
6'-Chloro-2',3'-difluoroacetophenone
Formel: C₈H₅ClF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201051
CAS-nummer: 1373920-86-5