5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC303002-10G PC303002-5G PC303002-1G
APOSPC303002-10GEA 1860 DKK
APOSPC303002-10G APOSPC303002-5G APOSPC303002-1G
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd 97%
5-Fluor-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd
Formel: C₈H₄F₄O₂
Molekylvægt: 208.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519331
CAS-nummer: 1092460-81-5