5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC303000-5G PC303000-1G
APOSPC303000-5GEA 1370 DKK
APOSPC303000-5G APOSPC303000-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄ClF₃O₃
Molekylvægt: 240.57 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519354
CAS-nummer: 959749-82-7