2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3030-1G PC3030-5G
APOSPC3030-1GEA 1020 DKK
APOSPC3030-1G APOSPC3030-5G
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₁₂H₁₄ClFO₂
Kogepunkt: 162…166 °C/15mmHg
Massefylde: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020909
CAS-nummer: 3308-94-9
EINECS: 221-993-9