4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302989-5G PC302989-1G PC302989-250MG
APOSPC302989-5GEA 4770 DKK
APOSPC302989-5G APOSPC302989-1G APOSPC302989-250MG
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₄NO
Molekylvægt: 205.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687191
CAS-nummer: 1323966-32-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III