4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302984-10G PC302984-5G PC302984-1G
APOSPC302984-10GEA 2460 DKK
APOSPC302984-10G APOSPC302984-5G APOSPC302984-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₈ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687180
CAS-nummer: 1323966-27-3