4-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302981-1G PC302981-5G
APOSPC302981-1GEA 317 DKK
APOSPC302981-1G APOSPC302981-5G
4-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
4-Chloro-3,5-difluoroaniline
Formel: C₆H₄ClF₂N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09833604
CAS-nummer: 2613-33-4