4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302976-10G PC302976-5G PC302976-1G
APOSPC302976-10GEA 3220 DKK
APOSPC302976-10G APOSPC302976-5G APOSPC302976-1G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Chloro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Smeltepunkt: 40…43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660263
CAS-nummer: 886501-62-8