4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302974-10G PC302974-5G PC302974-1G
APOSPC302974-10GEA 2240 DKK
APOSPC302974-10G APOSPC302974-5G APOSPC302974-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆ClFO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687204
CAS-nummer: 1169870-80-7