2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302971-5G PC302971-1G
APOSPC302971-5GEA 1750 DKK
APOSPC302971-5G APOSPC302971-1G
2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
2-(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₅ClF₃N
Molekylvægt: 219.6 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115841
CAS-nummer: 85386-80-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III