4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302969-1G PC302969-5G
APOSPC302969-1GEA 1360 DKK
APOSPC302969-1G APOSPC302969-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₁₀H₈F₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393873
CAS-nummer: 1261570-91-5