4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302967-5G PC302967-1G PC302967-25G
APOSPC302967-5GEA 7410 DKK
APOSPC302967-5G APOSPC302967-1G APOSPC302967-25G
4'-(Pentafluorothio)acetophenone 98%
4'-(Pentafluorothio)acetophenone
Formel: C₈H₇F₅OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652408
CAS-nummer: 401892-83-9