3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302963-10G PC302963-5G PC302963-1G
APOSPC302963-10GEA 3380 DKK
APOSPC302963-10G APOSPC302963-5G APOSPC302963-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025372
CAS-nummer: 916420-53-6