5-(Trifluormethoxy)-m-toluidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302962-1G PC302962-5G PC302962-10G
APOSPC302962-1GEA 1740 DKK
APOSPC302962-1G APOSPC302962-5G APOSPC302962-10G
5-(Trifluormethoxy)-m-toluidin 98%
5-(Trifluormethoxy)-m-toluidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Kogepunkt: 73 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025380
CAS-nummer: 86256-63-5