3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302961-10G PC302961-5G PC302961-1G
APOSPC302961-10GEA 3050 DKK
APOSPC302961-10G APOSPC302961-5G APOSPC302961-1G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025411
CAS-nummer: 916420-94-5