3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Benzoyl chloride, 3-methoxy-4-(trifluoromethyl)-
PC302960-10G PC302960-5G PC302960-1G
APOSPC302960-10GEA 3470 DKK
APOSPC302960-10G APOSPC302960-5G APOSPC302960-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18398587
CAS-nummer: 1261571-92-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,II