3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302956-1G PC302956-5G
APOSPC302956-1GEA 1360 DKK
APOSPC302956-1G APOSPC302956-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
Molekylvægt: 238.14 g/mol
Smeltepunkt: 64…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660343
CAS-nummer: 886761-70-2