3'-Fluor-2'-methylacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302955-10G PC302955-5G PC302955-1G
APOSPC302955-10GEA 2460 DKK
APOSPC302955-10G APOSPC302955-5G APOSPC302955-1G
3'-Fluor-2'-methylacetophenon 98%
3'-Fluor-2'-methylacetophenon
Formel: C₉H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832257
CAS-nummer: 177942-47-1