3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302952-10G PC302952-5G PC302952-1G
APOSPC302952-10GEA 4800 DKK
APOSPC302952-10G APOSPC302952-5G APOSPC302952-1G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide 97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl bromide
Formel: C₉H₉BrF₂O
Molekylvægt: 251.07 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258729
CAS-nummer: 1017778-22-1