3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302950-10G PC302950-5G PC302950-1G
APOSPC302950-10GEA 3050 DKK
APOSPC302950-10G APOSPC302950-5G APOSPC302950-1G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₇BrClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115868
CAS-nummer: 886497-36-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II