3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302944-10G PC302944-5G
APOSPC302944-10GEA 3050 DKK
APOSPC302944-10G APOSPC302944-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₇ClFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832345
CAS-nummer: 1017778-99-2