2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302931-10G PC302931-5G PC302931-25G PC302931-100G
APOSPC302931-10GEA 2870 DKK
APOSPC302931-10G APOSPC302931-5G APOSPC302931-25G APOSPC302931-100G
2-Methoxy-6-(trifluormethyl)benzaldehyd
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O₂
Smeltepunkt: 46…49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832324
CAS-nummer: 1017778-98-1