2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302929-10G PC302929-5G PC302929-1G PC302929-25G
APOSPC302929-10GEA 2460 DKK
APOSPC302929-10G APOSPC302929-5G APOSPC302929-1G APOSPC302929-25G
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Smeltepunkt: 45…47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832300
CAS-nummer: 503464-99-1