2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302924-10G PC302924-5G PC302924-1G
APOSPC302924-10GEA 2460 DKK
APOSPC302924-10G APOSPC302924-5G APOSPC302924-1G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Smeltepunkt: 129…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832313
CAS-nummer: 1017778-70-9