2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302922-1G PC302922-5G
APOSPC302922-1GEA 2000 DKK
APOSPC302922-1G APOSPC302922-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₁₀H₈F₄O₂
Molekylvægt: 236.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687200
CAS-nummer: 1323966-46-6