2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302922-1G
PC302922-5G
APOSPC302922-1GEA
2000
DKK
APOSPC302922-1G
APOSPC302922-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₈F₄O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD19687200 CAS-nummer: 1323966-46-6 |