2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302920-5G PC302920-1G
APOSPC302920-5GEA 3220 DKK
APOSPC302920-5G APOSPC302920-1G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₆F₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687179
CAS-nummer: 1323966-40-0