2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302919-10G PC302919-5G
APOSPC302919-10GEA 2380 DKK
APOSPC302919-10G APOSPC302919-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₈F₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201037
CAS-nummer: 1373921-03-9