2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302918-10G PC302918-5G
APOSPC302918-10GEA 2460 DKK
APOSPC302918-10G APOSPC302918-5G
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₂ClF₇O
Molekylvægt: 294.55 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258670
UN nummer: 3265
ADR: 8 II