2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302914-10G PC302914-1G PC302914-5G
APOSPC302914-10GEA 4140 DKK
APOSPC302914-10G APOSPC302914-1G APOSPC302914-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652440
CAS-nummer: 1227628-83-2