2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302910-1G PC302910-5G PC302910-10G
APOSPC302910-1GEA 1330 DKK
APOSPC302910-1G APOSPC302910-5G APOSPC302910-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₃ClF₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025366
CAS-nummer: 916420-48-9