6-Chloro-2,3-difluorophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302898-10G PC302898-5G PC302898-25G
APOSPC302898-10GEA 2210 DKK
APOSPC302898-10G APOSPC302898-5G APOSPC302898-25G
6-Chloro-2,3-difluorophenol 98%
6-Chloro-2,3-difluorophenol
Formel: C₆H₃ClF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201050
CAS-nummer: 186590-18-1