(5-Methyl-2-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC302896-1G PC302896-5G PC302896-10G
APOSPC302896-1GEA 1200 DKK
APOSPC302896-1G APOSPC302896-5G APOSPC302896-10G
(5-Methyl-2-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre 97%
(5-Methyl-2-(trifluormethyl)phenyl)eddikesyre
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Smeltepunkt: 117…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832298
CAS-nummer: 1017778-27-6