4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC302888-5G PC302888-10G PC302888-1G
APOSPC302888-5GEA 4190 DKK
APOSPC302888-5G APOSPC302888-10G APOSPC302888-1G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇F₃O
Molekylvægt: 188.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116033
CAS-nummer: 93249-45-7