4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-p-anisic acid, Benzoic acid, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC302887-5G PC302887-1G
APOSPC302887-5GEA 1480 DKK
APOSPC302887-5G APOSPC302887-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22682822
CAS-nummer: 1431329-61-1