4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzaldehyde, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-
PC302886-5G PC302886-1G
APOSPC302886-5GEA 1690 DKK
APOSPC302886-5G APOSPC302886-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Molekylvægt: 218.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22682818
CAS-nummer: 1431329-77-9