4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC302883-10G PC302883-5G PC302883-1G
APOSPC302883-10GEA 2120 DKK
APOSPC302883-10G APOSPC302883-5G APOSPC302883-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃O
Molekylvægt: 269.06 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025406
CAS-nummer: 916420-86-5
UN nummer: 3265
ADR: 8 II